missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

8-Hydroxy-1,1,7,7-tétraméthyljulolidine-9-carboxaldéhyde 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. h13151g
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
H13151G 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. H13151G Fournisseur TCI America Code fournisseur H13151G

Identifiants chimiques

CAS 115662-09-4
Formule moléculaire C17H23NO2
Poids moléculaire (g/mol) 273.38
Numéro MDL MFCD00142785
Clé InChI ZBVWJSQPIHQKQJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 8-hydroxy-1,1,7,7-tetramethyljulolidine-9-carboxaldehyde, 9-formyl-8-hydroxy-1,1,7,7-tetramethyljulolidine, 8-hydroxy-1,1,7,7-tetramethyl-2,3,6,7-tetrahydro-1h,5h-pyrido 3,2,1-ij quinoline-9-carbaldehyde, 1,1,7,7-tetramethyl-8-hydroxy-9-formyljulolidine, 8-hydroxy-1,1,7,7-tetramethyl-2,3,6,7-tetrahydro-1h,5h-pyrido 3,2,1-ij quinoline-9-carboxaldehyde, 8-hydroxy-4,4,10,10-tetramethyl-1-azatricyclo 7.3.1.0?, 1 3 trideca-5,7,9 13-triene-7-carbaldehyde, pubchem13976, 1,1,7,7-tetrametyl-8-hydroxy-9-formyljulolidine, 8-hydroxy-1,1,7,7-tetramethyljulolidine-9-carbaldehyde
PubChem CID 737089
Nom de l’IUPAC 6-hydroxy-4,4,10,10-tétraméthyle-1-azatricyclo[7.3.1.0⁵,¹³]tridéca-5,7,9(13)-triène-7-carbaldehyde
SOURIRES CC1(C)CCN2CCC(C)(C)C3=C(O)C(C=O)=CC1=C23

Spécifications

Nom ou substance chimique 8-Hydroxy-1,1,7,7-tetramethyljulolidine-9-carboxaldehyde
Point de fusion 75°C
Couleur Vert-Jaune
Quantité 1 g
Poids de formule 273.38
Pourcentage de pureté ≥98.0% (GC)
Forme physique Poudre cristalline