missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

8-Bromoisoquinoline, 97%

Numéro de catalogue. AC458760050
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AC458760050 5 g
AC458760010 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. AC458760050 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 458760050
Obtenez jusqu’à 1,800 $ en produits chimiques
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

CAS : 63927-22-0 | C9H6BrN | 208,06 g/mol

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de produits d’Acros Organics. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original d’Acros Organics ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Identifiants chimiques

CAS 63927-22-0
Formule moléculaire C9H6BrN
Poids moléculaire (g/mol) 208.06
Numéro MDL MFCD04973298
Clé InChI DPRIHFQFWWCIGY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 8-bromo-isoquinoline, isoquinoline,8-bromo, isoquinoline, 8-bromo, d-lactosyl fluoride, pubchem6213, acmc-1b6s3, ksc352q0f, abbypharma ap-12-10879
PubChem CID 9859134
Nom de l’IUPAC 8-bromoisoquinoline
SOURIRES BrC1=C2C=NC=CC2=CC=C1

Spécifications

Nom ou substance chimique 8-Bromoisoquinoline
Point de fusion 78,0 °C à 81,0 °C
Spectre infrarouge Authentique
Fourchette de pourcentages d’essai 96% min. (GC)
Quantité 5 g
Poids de formule 208.06
Pourcentage de pureté 97%
Hazard Category GHS Signal Word: Danger
Hazard Statement GHS H Statement Toxic if swallowed. Causes skin irritation. Causes serious eye irritation.
Precautionary Statement GHS P Statement Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician. If skin irritation occurs: Get medical advice/attention. If eye irritation persists: Get medical advice/attention. Wash face, hands and any exposed skin thoroughly after handling.

Utilisation uniquement de la recherche RUO –