missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

8-Bromoadénine

Numéro de catalogue. AAJ65582MC
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AAJ65582MC 100 mg
AAJ65582ME 500 mg
AAJ6558203 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. AAJ65582MC Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur J65582MC

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

CAS : 6974-78-3 | C5H4BrN5 | 214,03 g/mol

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Identifiants chimiques

CAS 6974-78-3
Formule moléculaire C5H4BrN5
Poids moléculaire (g/mol) 214.03
Numéro MDL MFCD00082518
Clé InChI FVXHPCVBOXMRJP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 8-bromoadenine, 8-bromo-9h-purin-6-amine, 6-amino-8-bromopurine, 8-br-adenine, 8-bromo-1h-adenine, 8-bromo-1h-purin-6-amine, 8-bromo-9h-purin-6-ylamine, 8-bromopurine-6-ylamine, chembl65747, 9h-purin-6-amine, 8-bromo
PubChem CID 81457
Nom de l’IUPAC 8-bromo-7H-purine-6-amine
SOURIRES NC1=C2NC(Br)=NC2=NC=N1

Spécifications

Nom ou substance chimique 8-Bromoadenine
Point de fusion >250 °C
Couleur Brun à blanc
Quantité 100 mg
Poids de formule 214.03
Forme physique Poudre
EINECSNumber 230-225-1
RTECSNumber UO7410000
TSCA Non
Recommended Storage Conserver au froid

RUO – Usage réservé à la recherche