Learn More
Applied Biosystems™ 7300 System SDS v1.4 Kit de mise à niveau avec étude RQ
Description
Puissant et convivial, le logiciel de détection de séquence 7300 comprend :
• Un assistant simple de configuration de plaques est simplifié pour chaque option d’application – à installer avant ou après la fin de la course
•. Corriger les erreurs de configuration des plaques après la course sans perdre les données
• collectées. Exportation graphique en un clic vers PowerPoint ou JPG pour des présentations de premier ordre.
• Un système flexible peut être utilisé comme lecteur de plaques ou comme cycleur thermique régulier si nécessaire•
. Surveillance en temps réel de l’amplification et flexibilité pour ajouter des cycles PCR supplémentaires pendant une course.
• La surveillance de la durée de vie de la lampe assure les meilleures performances
possibles de l’instrument. De plus, le logiciel d’étude RQ du système SDS 7300, un logiciel d’analyse de l’expression génique doté de puissantes capacités de visualisation des données, est inclus. Les données provenant de jusqu’à 10 plaques RQ de 96 puits peuvent être analysées simultanément. Dans une étude RQ, vous pouvez :
• Sélectionnez l’échantillon témoin endogène et l’échantillon calibrateur.
• Sélectionnez le type de contrôle lorsque c’est applicable.
• Fixez les valeurs de base et seuils ainsi que les niveaux de confiance min/max
RQ.
• Omettez les puits individuels ou les répliques d’échantillons.
L’utilisateur peut visualiser l’amplification post-exécution sous trois formats différents, tandis que les graphiques d’expression génique montrent les niveaux d’expression des échantillons cibles par rapport au calibrateur.
Pour la recherche seulement. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.
Spécifications
Spécifications
| Contenu et stockage | Conserver à température ambiante |
| À utiliser avec (équipement) | Système 7300 |
| Type de logiciel | Analyse de l’expression génique |
| Type de produit | Trousse de mise à niveau logicielle |
| À utiliser avec (application) | PCR en temps réel (qPCR) |
| Système d’exploitation | Windows XP Pro (Service Pk. 2) |
| Quantité | 1 kit |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.