missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

7-octényle acétate 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. A15015G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
A15015G 5 g
A150125G 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. A15015G Fournisseur TCI America Code fournisseur A15015G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 5048-35-1
Formule moléculaire C10H18O2
Poids moléculaire (g/mol) 170.25
Numéro MDL MFCD01861278
Clé InChI DBRVFNFZYZFKRC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 8-Acetoxy-1-octene, Acetic Acid 7-Octenyl Ester
PubChem CID 13990525
Nom de l’IUPAC ACÉTATE OCT-7-EN-1-YL
SOURIRES CC(=O)OCCCCCCC=C

Spécifications

Nom ou substance chimique 7-Octenyl Acetate
Couleur Incolore
Point d’ébullition 104 °C
Quantité 5 g
Poids de formule 170.25
Pourcentage de pureté ≥98,0% (GC)
Forme physique Liquide
EINECSNumber (2)-0760
TSCA Non