missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

7-Octen-1-ol 96,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. O02805ML
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mL
25 mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
O02805ML 5 mL
O028025ML 25 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. O02805ML Fournisseur TCI America Code fournisseur O02805ML

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 13175-44-5
Formule moléculaire C8H16O
Poids moléculaire (g/mol) 128.215
Numéro MDL MFCD00798076
Clé InChI WXPWPYISTQCNDP-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 83203
Nom de l’IUPAC oct-7-en-1-OL
SOURIRES C=CCCCCCCO

Spécifications

Nom ou substance chimique 7-Octen-1-ol
Couleur Incolore
Point d’ébullition 66 °C
Quantité 5 mL
Poids de formule 128.22
Pourcentage de pureté ≥96,0% (GC)
Forme physique Liquide
EINECSNumber (2)-2393
TSCA Non