missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
7-Iodo-3,4-dihydro-2H-1,5-benzodioxepine, 97%, Thermo Scientific™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 7-Iodo-3, 4-dihydro-2H-1, 5-benzodioxepine |
| CAS % minimum | 94.5 |
| CAS % maximal | 100.0 |
| Fourchette de pourcentages d’essai | 95% |
| Quantité | 5g |
| Poids de formule | 276.07 |
| Pourcentage de pureté | 95% |