missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

7-Hydroxy-1-tétralone 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. H16505G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
H16505G 5 g
H16501G 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. H16505G Fournisseur TCI America Code fournisseur H16505G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 22009-38-7
Formule moléculaire C10H10O2
Poids moléculaire (g/mol) 162.188
Numéro MDL MFCD01312225
Clé InChI LGFSAJZSDNYVCW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 7-Hydroxy-3,4-dihydronaphthalen-1(2H)-one
PubChem CID 571818
Nom de l’IUPAC 7-hydroxy-3,4-dihydro-2H-naphtalène-1-one
SOURIRES C1CC2=C(C=C(C=C2)O)C(=O)C1

Spécifications

Nom ou substance chimique 7-Hydroxy-1-tetralone
Point de fusion 166 °C
Point d’ébullition 215 °C
Quantité 5 g
Poids de formule 162.19
Pourcentage de pureté ≥98,0% (GC,T)
Forme physique Poudre cristalline