missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
7-Fluoroisatine, 97%
Description
La 7-fluoroisatine est utilisée comme intermédiaire pour les médicaments cardiovasculaires, anti-inflammatoires et bactéricides.
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 7-Fluoroïsatine est utilisée comme intermédiaire pour les médicaments cardiovasculaires, anti-inflammatoires et bactéricides.
Solubilité
Soluble avec parcimonie dans l’eau (0,022 g/L)
Notes
conservées à l’abri des agents oxydants forts. Garder le contenant hermétiquement fermé. Conservez dans des conditions fraîches et sèches dans des contenants bien scellés.
La 7-Fluoroïsatine est utilisée comme intermédiaire pour les médicaments cardiovasculaires, anti-inflammatoires et bactéricides.
Solubilité
Soluble avec parcimonie dans l’eau (0,022 g/L)
Notes
conservées à l’abri des agents oxydants forts. Garder le contenant hermétiquement fermé. Conservez dans des conditions fraîches et sèches dans des contenants bien scellés.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 7-Fluoroisatin |
| Point de fusion | 193 °C à 195 °C |
| Quantité | 25 g |
| Renseignements sur la solubilité | Soluble avec parcimonie dans l’eau (0,022 g/L) |
| Poids de formule | 165.12 |
| Pourcentage de pureté | 97% |
Sécurité et manipulation
| Hazard Category | H315-H319-H335 |
| Hazard Statement | GHS H Statement H315-H319-H335 Causes skin irritation. Causes serious eye irritation. May cause respiratory irritation. |
| Precautionary Statement | P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c |
| TSCA | Non |
| Recommended Storage | Température ambiante |
RUO – Usage réservé à la recherche