missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

7-Fluorobenzofurazan-4-sulfonamide, 98%

Numéro de catalogue. AAB23586MB
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AAB23586MB 25 mg
AAB23586MC 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. AAB23586MB Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur B23586MB
Obtenez jusqu’à 1,800 $ en produits chimiques
Afficher toutes les promotions

CAS : 91366-65-3 | C6H4FN3O3S | 217,17 g/mol

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Identifiants chimiques

CAS 91366-65-3
Formule moléculaire C6H4FN3O3S
Poids moléculaire (g/mol) 217.17
Numéro MDL MFCD00036687
Clé InChI XROXHZMRDABMHS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme abd-f, 4-aminosulfonyl-7-fluoro-2,1,3-benzoxadiazole, 7-fluorobenzofurazan-4-sulfonamide, 4-fluoro-7-sulfamoylbenzofurazan, 7-fluorobenzo c 1,2,5 oxadiazole-4-sulfonamide, 4-aminosulphonyl-7-fluoro-2,1,3-benzoxadiazole, 7-fluorobenzo c 1,2,5-oxadiazole-4-sulfonamide, pubchem23230, 4-fluoro-7-sulfamoylbenzofurazane, 4-fluoro-7-sulfoamoylbenzofurazan
PubChem CID 122067
Nom de l’IUPAC 7-fluoro-2,1,3-benzoxadiazole-4-sulfonamide
SOURIRES NS(=O)(=O)C1=CC=C(F)C2=NON=C12

Spécifications

Nom ou substance chimique 7-Fluorobenzofurazan-4-sulfonamide
Point de fusion 143°C to 147°C
Quantité 25 mg
Poids de formule 217.17
Pourcentage de pureté 98%
TSCA No
Recommended Storage Température ambiante

RUO – Usage réservé à la recherche