missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

7-Chloro-1-cyclopropyl-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-1,8-naphthyridine-3-carboxylique Acide 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. C26505G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
C26505G 5 g
C26501G 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. C26505G Fournisseur TCI America Code fournisseur C26505G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 100361-18-0
Formule moléculaire C12H8ClFN2O3
Poids moléculaire (g/mol) 282.655
Numéro MDL MFCD08458865
Clé InChI OXNZWNNMJBOZQO-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 11055142
Nom de l’IUPAC 7-chloro-1-cyclopropyl-6-fluoro-4-oxo-1,8-naphthyridine-3-carboxylique
SOURIRES C1CC1N2C=C(C(=O)C3=CC(=C(N=C32)Cl)F)C(=O)O

Spécifications

Nom ou substance chimique 7-Chloro-1-cyclopropyl-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-1,8-naphthyridine-3-carboxylic Acid
Point de fusion 224 °C
Couleur Blanc-jaune
Quantité 5 g
Poids de formule 282.66
Pourcentage de pureté ≥98,0% (HPLC,T)
Forme physique Poudre cristalline