missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

7-Bromobenzo[b]thiophène 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. p-7123776
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
200 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
B4829200MG 200 mg
B48291G 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. B4829200MG Fournisseur TCI America Code fournisseur B4829200MG

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 1423-61-6
Formule moléculaire C8H5BrS
Poids moléculaire (g/mol) 213.09
Numéro MDL MFCD06657729
Clé InChI NOICDPBEDNMHQK-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 12045538
Nom de l’IUPAC 7-bromo-1-benzothiophène
SOURIRES BrC1=C2SC=CC2=CC=C1

Spécifications

Nom ou substance chimique 7-Bromobenzo[b]thiophene
Couleur Jaune
Point d’ébullition 109 °C
Quantité 200 mg
Synonyme 7-bromobenzo b thiophene, 7-bromobenzothiophene, 7-bromo-benzo b thiophene, benzo b thiophene, 7-bromo, zlchem 1192, 7-bromobenzo-b thiophene, benzo b thiophene,7-bromo
Poids de formule 213.09
Pourcentage de pureté ≥98,0% (GC)
Forme physique Liquide