missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

7-Bromo-3,4-dihydro-1,5-benzodioxépine, 96%

Numéro de catalogue. AAH2759406
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AAH2759406 5 g
AAH2759403 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. AAH2759406 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur H2759406
Obtenez jusqu’à 1,800 $ en produits chimiques
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

CAS : 147644-11-9 | C9H9BrO2 | 229,073 g/mol

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Identifiants chimiques

CAS 147644-11-9
Formule moléculaire C9H9BrO2
Poids moléculaire (g/mol) 229.073
Numéro MDL MFCD00508291
Clé InChI AZCHNKNSOZJHSH-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2776394
Nom de l’IUPAC 7-bromo-3,4-dihydro-2H-1,5-benzodioxépine
SOURIRES C1COC2=C(C=C(C=C2)Br)OC1

Spécifications

Nom ou substance chimique 7-Bromo-3,4-dihydro-1,5-benzodioxepin
Point d’ébullition 145 °C à 148 °C (16 mmHg)
Point d’éclair >120 °C (248 °F)
Indice de réfraction 1.579
Quantité 5 g
Synonyme 7-bromo-3,4-dihydro-2h-benzo b 1,4 dioxepine, 2h-1,5-benzodioxepin, 7-bromo-3,4-dihydro, acmc-1c5pl, 7-bromo-2h,3h,4h-benzo b 1,4-dioxepin, 7-bromo-3,4-dihydro-2h-1,5-benzodioxepin, 2h-1,5-benzodioxepin,7-bromo-3,4-dihydro, 7-bromo-3,4-dihydro-1,5-benzodioxepin
Poids de formule 229.07
Pourcentage de pureté 96%
Hazard Category H315-H319-H335
Hazard Statement GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
Precautionary Statement P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
TSCA Non
Recommended Storage Température ambiante

RUO – Usage réservé à la recherche