missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

7-Bromo-2,1,3-benzothiadiazole-4-carboxaldéhyde 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. B5433200MG
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
200 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
B5433200MG 200 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. B5433200MG Fournisseur TCI America Code fournisseur B5433200MG

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 1071224-34-4
Formule moléculaire C7H3BrN2OS
Poids moléculaire (g/mol) 243.078
Numéro MDL MFCD23704428
Clé InChI VPDPNJVAWKCZEH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 7-Bromo-4-formyl-2,1,3-benzothiadiazole
PubChem CID 58497962
Nom de l’IUPAC 4-bromo-2,1,3-benzothiadiazole-7-carbaldehyde
SOURIRES C1=C(C2=NSN=C2C(=C1)Br)C=O

Spécifications

Nom ou substance chimique 7-Bromo-2,1,3-benzothiadiazole-4-carboxaldehyde
Point de fusion 195 °C
Couleur Blanc-jaune
Quantité 200 mg
Poids de formule 243.08
Pourcentage de pureté ≥98,0% (GC)
Forme physique Poudre cristalline