missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

7-Bromo-2,1,3-benzothiadiazole-4-carbonitrile 96,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. B5473200MG
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
200 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
B5473200MG 200 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. B5473200MG Fournisseur TCI America Code fournisseur B5473200MG

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 1331742-86-9
Formule moléculaire C7H2BrN3S
Poids moléculaire (g/mol) 240.078
Numéro MDL MFCD28966927
Clé InChI ORLZWSSVSNUQAZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 7-Bromo-4-cyano-2,1,3-benzothiadiazole
PubChem CID 101043345
Nom de l’IUPAC 4-bromo-2,1,3-benzothiadiazole-7-carbonitrile
SOURIRES C1=C(C2=NSN=C2C(=C1)Br)C#N

Spécifications

Nom ou substance chimique 7-Bromo-2,1,3-benzothiadiazole-4-carbonitrile
Point de fusion 260 °C
Quantité 200 mg
Poids de formule 240.08
Pourcentage de pureté ≥96,0% (GC)
Forme physique Poudre cristalline