missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Solution de 7-aminonimetazépipame, 100 μg/mL en acétoninitrile, ampoule de 1 mL, matériau de référence certifié, Cerilliant™

Numéro de catalogue. A0981ML
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
A0981ML 1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. A0981ML Fournisseur MilliporeSigma Code fournisseur A0981ML
  • Le 7-Aminonimetazépine est le principal métabolite urinaire du nimétazépam, commercialisé sous le nom de médicament benzodiazépine Erimin pour le traitement de l’insomnie sévère ou du stress à court terme.
  • Ce Spiking Solution™ certifié convient aux applications LC/MS ou GC/MS dans les essais médico-légales, la toxicologie clinique ou la surveillance urinaire des médicaments liés à l’utilisation du nimetazépam.

Spécifications

Nom ou substance chimique 7-Aminonimetazepam
Emballage Ampoule
CAS 4959-16-4
Formule moléculaire C16H15N3O
Concentration 100 μg/mL
À utiliser avec (équipement) chromatographie liquide (LC); Chromatographie en phase gazeuse (GC)
Type de solution Standard Solution
Catégorie Certified Reference Material
Type d’industrie Clinical Testing
Poids moléculaire (g/mol) 265.31
Quantité 1 mL
Niveau Certifié
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats