missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
7-Amino-2-benzoxazolinone 95,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 7-Amino-2-benzoxazolinone |
| Couleur | Jaune |
| Quantité | 250 mg |
| Poids de formule | 150.14 |
| Pourcentage de pureté | ≥95,0% (GC,T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |