missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

7-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-2,3-dihydrobenzo[b]furan, 95%, Thermo Scientific™

Numéro de catalogue. CC00939CB
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250mg
1g
Emballage:
Amber Glass Bottle
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité Emballage
CC00939CB 250mg Amber Glass Bottle
CC00939DA 1g Amber Glass Bottle
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. CC00939CB Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur CC00939CB

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 934586-50-2
Formule moléculaire C14H19BO3
Poids moléculaire (g/mol) 246.113
Numéro MDL MFCD11109314
Clé InChI HCAAUTYLSSDHFV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-2,3-dihydrobenzofuran-7-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 7-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-2,3-dihydrobenzo b furan, 2,3-dihydrobenzofuran-7-boronic acid, pinacol ester, 2-2,3-dihydro-1-benzofuran-7-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 7-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-2,3-dihydro-benzofuran, 7-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-2,3-dihydro-1-benzofuran, 2,3-dihydrobenzo b furan-7-boronic acid pinacol ester, 2-2,3-dihydrobenzo 2,3-b furan-7-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
PubChem CID 43811027
Nom de l’IUPAC 2-(2,3-dihydro-1-benzofuran-7-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
SOURIRES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=C3C(=CC=C2)CCO3

Spécifications

Nom ou substance chimique 7-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-2,3-dihydrobenzo[b]furan
CAS % minimum 94.5
CAS % maximal 100.0
Fourchette de pourcentages d’essai 95%
Emballage Amber Glass Bottle
Quantité 250mg
Poids de formule 246.11
Pourcentage de pureté 95%
Hazard Category Warning