missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

7-(2,3-Dihydroxypropyl)théophylline 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. D360025G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
D360025G 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. D360025G Fournisseur TCI America Code fournisseur D360025G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Spécifications

Nom ou substance chimique 7-(2,3-Dihydroxypropyl)theophylline
CAS 479-18-5
Point de fusion 163 °C
Couleur Blanc-jaune
Formule moléculaire C10H14N4O4
Quantité 25 g
Numéro MDL MFCD00005759
Synonyme dyphylline, diprophylline, diphylline, 7-2,3-dihydroxypropyl theophylline, diprophyllin, glyphylline, neothylline, lufyllin, aristophyllin, diprofilline
Clé InChI KSCFJBIXMNOVSH-UHFFFAOYSA-N
SOURIRES CN1C2=C(C(=O)N(C1=O)C)N(C=N2)CC(CO)O
Nom de l’IUPAC 7-(2,3-dihydroxypropyl)-1,3-diméthylpurine-2,6-dione
Poids moléculaire (g/mol) 254.246
PubChem CID 3182
ChEBI CHEBI:4728
Poids de formule 254.25
Pourcentage de pureté ≥98,0% (HPLC)
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats
RTECSNumber XH5100000
TSCA Oui