missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brady™ Rubans d’imprimante à transfert thermique série 6000, noirs

Numéro de catalogue. 19104633
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (impériale):
360 ft.
500 ft.
984 ft.
Largeur (impériale):
1,57 in
5,99 cm (2,36 po)
9,27 cm (3,27 po)
10,16 cm (4 po)
4,33 po
5,12 po
6,85 po.
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Longueur (impériale) Largeur (impériale)
19104633 500 ft. 4,33 po
19104623 360 ft. 10,16 cm (4 po)
19104624 984 ft. 9,27 cm (3,27 po)
19104626 500 ft. 1,57 in
19104627 984 ft. 5,12 po
19104628 500 ft. 5,99 cm (2,36 po)
19104629 984 ft. 1,57 in
19104630 984 ft. 4,33 po
19104632 984 ft. 6,85 po.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Numéro de catalogue. 19104633 Fournisseur Brady™ Code fournisseur R6009

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Pour les labels polyimide de lavage et de refusion. Solvant, haute chaleur et résistant aux rayures. Brady™ Les rubans d’imprimante à transfert thermique de la série 6000 sont solvants, très résistants à la chaleur et aux rayures, et disponibles en différentes tailles.

  • Formulation : Résine
  • Compatible avec les imprimantes à transfert thermique

Spécifications

Type de produit Ruban d’imprimante
Couleur Noir
À utiliser avec (équipement) Imprimante à transfert thermique
Matériau Polyester
Technologie d’impression Thermal Transfer
Longueur (impériale) 500 ft.
Largeur (impériale) 4,33 po
Aperçu général Série de rubans : 6000