missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

6-Quinoxalinol 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. Q0101200MG
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
200 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
Q0101200MG 200 mg
Q01011G 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. Q0101200MG Fournisseur TCI America Code fournisseur Q0101200MG

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 7467-91-6
Formule moléculaire C8H6N2O
Poids moléculaire (g/mol) 146.15
Numéro MDL MFCD07364440
Clé InChI VEGOESHHZXUHMI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 6-Hydroxyquinoxaline
PubChem CID 343966
Nom de l’IUPAC 4,6-dihydroquinoxaline-6-one
SOURIRES O=C1C=CC2=NC=CNC2=C1

Spécifications

Nom ou substance chimique 6-Quinoxalinol
Point de fusion 252 °C
Quantité 200 mg
Poids de formule 146.15
Pourcentage de pureté ≥98,0% (GC,T)
Forme physique Poudre cristalline