missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
6-Quinoxalinamine, 97%, Thermo Scientific™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 6-Quinoxalinamine |
| CAS | 6298-37-9 |
| CAS % minimum | 96.5 |
| CAS % maximal | 100.0 |
| Fourchette de pourcentages d’essai | 97% |
| Emballage | Amber Glass Bottle |
| Formule moléculaire | C8H7N3 |
| Quantité | 10g |
| Numéro MDL | MFCD00462821 |
| Synonyme | 6-aminoquinoxaline, 6-quinoxalinamine, 6-quinoxalinylamine, quinoxalin-6-ylamine, quinoxaline-6-ylamine, 6-chinoxalinamin, 6-amino-quinoxaline, pubchem15453, quinoxalin, 6-amino |
| Afficher plus de résultats |