missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
6-Méthyluracile, 97%
Description
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 6-Methyluracil |
| Point de fusion | 317 °C à 320 °C |
| Quantité | 500 g |
| Beilstein | 115647 |
| Indice de Merck | 14,6133 |
| Poids de formule | 126.12 |
| Pourcentage de pureté | 97% |
Sécurité et manipulation
| Hazard Category | H361f |
| Hazard Statement | GHS H Statement H361 Suspected of damaging fertility or the unborn child. |
| Precautionary Statement | P201-P202-P281-P308+P313-P501c |
| EINECSNumber | 210-949-4 |
| RTECSNumber | YR0700000 |
| TSCA | Oui |
| Recommended Storage | Température ambiante |
RUO – Usage réservé à la recherche