missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

6-Méthylpyridine-2-Acide carboxylique 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. M08735G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
M08735G 5 g
M087325G 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. M08735G Fournisseur TCI America Code fournisseur M08735G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 934-60-1
Formule moléculaire C7H7NO2
Poids moléculaire (g/mol) 137.14
Numéro MDL MFCD00023481
Clé InChI LTUUGSGSUZRPRV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 6-methyl-2-pyridinecarboxylic acid, 6-methylpicolinic acid, 6-methyl-2-picolinic acid, 2-carboxy-6-methylpyridine, 6-methyl-2-picolinicacid, 2-pyridinecarboxylic acid, 6-methyl, 2-picoline-6-carboxylic acid, picolinic acid, 6-methyl, 6-methyl picolinic acid, unii-kb675y352l
PubChem CID 70282
Nom de l’IUPAC Acide 6-méthylpyridine-2-carboxylique
SOURIRES CC1=CC=CC(=N1)C(O)=O

Spécifications

Nom ou substance chimique 6-Methylpyridine-2-carboxylic Acid
Point de fusion 130 °C
Couleur Blanc-jaune
Quantité 5 g
Poids de formule 137.14
Pourcentage de pureté ≥98,0% (HPLC,T)
Forme physique Poudre cristalline