missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

6-Methoxy-2-pyridinecarboxaldéhyde 97,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. M23575G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
M23575G 5 g
M23571G 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. M23575G Fournisseur TCI America Code fournisseur M23575G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 54221-96-4
Formule moléculaire C7H7NO2
Poids moléculaire (g/mol) 137.138
Numéro MDL MFCD05664030
Clé InChI YDNWTNODZDSPNZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 6-methoxypicolinaldehyde, 6-methoxy-2-pyridinecarboxaldehyde, 2-methoxy-6-pyridinecarboxaldehyde, 2-formyl-6-methoxypyridine, 6-methoxy-pyridine-2-carbaldehyde, 2-pyridinecarboxaldehyde, 6-methoxy, 6-methoxypyridine-2-carboxaldehyde, pubchem15345, acmc-1aulb, ksc490s1l
PubChem CID 12325392
Nom de l’IUPAC 6-méthoxypyridine-2-carbaldehyde
SOURIRES COC1=CC=CC(=N1)C=O

Spécifications

Nom ou substance chimique 6-Methoxy-2-pyridinecarboxaldehyde
Couleur Jaune
Point d’ébullition 104 °C
Quantité 5 g
Poids de formule 137.14
Pourcentage de pureté ≥97,0% (GC)
Forme physique Liquide