missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

6-Chloro-4-hydroxy-2-méthylpyrimidine, 97%

Numéro de catalogue. AAH3347809
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AAH3347809 10 g
AAH3347803 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. AAH3347809 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur H3347809
Obtenez jusqu’à 1,800 $ en produits chimiques
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

CAS : 17551-52-9 | C5H5ClN2O | 144,558 g/mol

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Identifiants chimiques

CAS 17551-52-9
Formule moléculaire C5H5ClN2O
Poids moléculaire (g/mol) 144.558
Numéro MDL MFCD00030773
Clé InChI QNANRGHPXMUJQC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 6-chloro-2-methyl-4-pyrimidinol, 6-chloro-2-methylpyrimidin-4-ol, 6-chloro-2-methylpyrimidin-4 1h-one, 4 1h-pyrimidinone, 6-chloro-2-methyl, chloromethylpyrimidinol, 4 3h-pyrimidinone, 6-chloro-2-methyl, 4-pyrimidinol, 6-chloro-2-methyl, 6-chloro-2-methyl-4 3h-pyrimidone, 2-methyl-4-hydroxy-6-chloropyrimidine, 4-chloro-6-hydroxy-2-methylpyrimidine
PubChem CID 295975
Nom de l’IUPAC 6-chloro-2-méthyl-1H-pyrimidine-4-one
SOURIRES CC1=NC(=O)C=C(N1)Cl

Spécifications

Nom ou substance chimique 6-Chloro-4-hydroxy-2-methylpyrimidine
Point de fusion 207 °C à 211 °C
Quantité 10 g
Poids de formule 144.56
Pourcentage de pureté 97%
Hazard Category H302-H315-H319-H335
Hazard Statement GHS H Statement
H301-H315-H319-H335
Toxic if swallowed.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
Precautionary Statement P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
TSCA Non
Recommended Storage Température ambiante

RUO – Usage réservé à la recherche