missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

6-Chloro-4-chromanone 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. C19685G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
C19685G 5 g
C196825G 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. C19685G Fournisseur TCI America Code fournisseur C19685G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 37674-72-9
Formule moléculaire C9H7ClO2
Poids moléculaire (g/mol) 182.603
Clé InChI LLTDYHFVIVSQPJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 6-chlorochroman-4-one, 6-chloro-4-chromanone, 4h-1-benzopyran-4-one, 6-chloro-2,3-dihydro, 6-chloro chroman-4-one, 6-chloro-2,3-dihydro-4h-chromen-4-one, 6-chloro-2,3-dihydro-1-benzopyran-4-one, 6-chloro-3,4-dihydro-2h-1-benzopyran-4-one, pubchem17931, 6-chloro-chroman-4-one, acmc-1acq5
PubChem CID 95273
Nom de l’IUPAC 6-chloro-2,3-dihydrochromène-4-une
SOURIRES C1COC2=C(C1=O)C=C(C=C2)Cl

Spécifications

Nom ou substance chimique 6-Chloro-4-chromanone
Point de fusion 101 °C
Quantité 5 g
Poids de formule 182.60
Pourcentage de pureté ≥98,0% (GC)
Forme physique Poudre cristalline