missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

6-Chloro-3-pyridinecarboxaldéhyde 96,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. C25195G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
C25195G 5 g
C25191G 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. C25195G Fournisseur TCI America Code fournisseur C25195G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 23100-12-1
Formule moléculaire C6H4ClNO
Poids moléculaire (g/mol) 141.554
Numéro MDL MFCD03095223
Clé InChI AFWWKZCPPRPDQK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 6-chloronicotinaldehyde, 2-chloropyridine-5-carbaldehyde, 2-chloropyridine-5-carboxaldehyde, 6-chloropyridine-3-carboxaldehyde, 2-chloro-5-formylpyridine, 6-chloro-pyridine-3-carbaldehyde, 6-chloro-3-pyridinecarboxaldehyde, 2-chloro-5-pyridine carbaldehyde, 6-chloro-pyridin-3-carbaldehyde, 2-chloro-5-pyridinecarboxaldehyde
PubChem CID 2764053
Nom de l’IUPAC 6-chloropyridine-3-carbaldehyde
SOURIRES C1=CC(=NC=C1C=O)Cl

Spécifications

Nom ou substance chimique 6-Chloro-3-pyridinecarboxaldehyde
Point de fusion 79 °C
Couleur Jaune
Quantité 5 g
Poids de formule 141.55
Pourcentage de pureté ≥96,0% (GC)
Forme physique Poudre cristalline