missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

6-Chloro-3(2H)-pyridazinone 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. C23775G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
C23775G 5 g
C237725G 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. C23775G Fournisseur TCI America Code fournisseur C23775G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 19064-67-6
Formule moléculaire C4H3ClN2O
Poids moléculaire (g/mol) 130.531
Numéro MDL MFCD00233955
Clé InChI YICPBKWYZXFJNB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 6-chloropyridazin-3-ol, 6-chloro-3-hydroxypyridazine, 6-chloro-2h-pyridazin-3-one, 6-chloropyridazin-3 2h-one, 3-chloro-6-hydroxypyridazine, 3 2h-pyridazinone, 6-chloro, 6-chloro-3 2h-pyridazinone, 3-chloro-6-pyridazone, 3-hydroxy-6-chloropyridazine, 6-chloro-3-pyridazinol
PubChem CID 252828
Nom de l’IUPAC 3-chloro-1H-pyridazine-6-one
SOURIRES C1=CC(=NNC1=O)Cl

Spécifications

Nom ou substance chimique 6-Chloro-3(2H)-pyridazinone
Point de fusion 142 °C
Couleur Blanc-jaune
Quantité 5 g
Poids de formule 130.53
Pourcentage de pureté ≥98,0% (GC,T)
Forme physique Poudre cristalline