missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

6-Carboxyfluorescéine Hydrate 97,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. C2478100MG
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
C2478100MG 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. C2478100MG Fournisseur TCI America Code fournisseur C2478100MG

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 3301-79-9
Formule moléculaire C21H12O7
Poids moléculaire (g/mol) 376.32
Numéro MDL MFCD00036873
Clé InChI BZTDTCNHAFUJOG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 6-carboxyfluorescein, 6-fam, carboxyfluorescein, spiro isobenzofuran-1 3h ,9'-9h xanthene-6-carboxylic acid, 3',6'-dihydroxy-3-oxo, 3,6,9-trihydroxyxanthen-9-yl terephthalic acid, 3',6'-dihydroxy-3-oxo-3h-spiro 2-benzofuran-1,9'-xanthene-6-carboxylic acid, 3',6'-dihydroxy-3-oxo-3h-spiro isobenzofuran-1,9'-xanthene-6-carboxylic acid, 5 6-carboxy fluorescein, bidd:gt0504
PubChem CID 76806
ChEBI CHEBI:39073
Nom de l’IUPAC acide 3',6'-dihydroxy-1-oxospiro[2-benzofuran-3,9'-xanthène]-5-acide carboxylique
SOURIRES C1=CC2=C(C=C1C(=O)O)C3(C4=C(C=C(C=C4)O)OC5=C3C=CC(=C5)O)OC2=O

Spécifications

Nom ou substance chimique 6-Carboxyfluorescein Hydrate
Quantité 100 mg
Poids de formule 376.32
Pourcentage de pureté ≥97,0% (HPLC)
Forme physique Poudre cristalline