missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

6-Bromoisatina 97,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. B24245G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
B24245G 5 g
B242425G 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. B24245G Fournisseur TCI America Code fournisseur B24245G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 6326-79-0
Formule moléculaire C8H4BrNO2
Poids moléculaire (g/mol) 226.03
Numéro MDL MFCD01631138
Clé InChI HVPQMLZLINVIHW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 6-bromoisatin, 6-bromoindoline-2,3-dione, 6-bromo-isatin, 1h-indole-2,3-dione, 6-bromo, 6-bromoindole-2,3-dione, 6-bromo-2,3-dihydro-1h-indole-2,3-dione, 6-bromo-1h-benzo d azolidine-2,3-dione, 6-bromoindolin-2,3-dione, 6-bromo-2,3-indolinedione
PubChem CID 95716
Nom de l’IUPAC 6-bromo-2,3-dihydro-1H-indole-2,3-dione
SOURIRES BrC1=CC=C2C(NC(=O)C2=O)=C1

Spécifications

Nom ou substance chimique 6-Bromoisatin
Point de fusion 274 °C
Quantité 5 g
Poids de formule 226.03
Pourcentage de pureté ≥97,0% (GC,T)
Forme physique Poudre cristalline