missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

6-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine, 98%

Numéro de catalogue. AAH3445306
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AAH3445306 5 g
AAH3445303 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. AAH3445306 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur H3445306
Obtenez jusqu’à 1,800 $ en produits chimiques
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

CAS : 6188-23-4 | C7H5BrN2 | 197,035 g/mol

Il est utilisé dans les synthèses organiques et comme intermédiaires pharmaceutiques. Les meilleurs résultats ont été obtenus avec des lactames pouvant être introduits sur la 6-bromoimidazo[1,2-a]pyridine. Le 1,2-dihydro-5-imidazo [1,2-a]pyridine-6-yl-6-méthyl-2-oxo-3-pyridinecarbonitrile hydrochlorhydrate 6 a été synthétisé en 5 étapes à partir de 6-bromoimidazo[1,2-a] pyridine en utilisant [2-14 C] la cyanoacétatide comme source du radiomarquage.

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Applications
Il est utilisé dans les synthèses organiques et comme intermédiaires pharmaceutiques. Les meilleurs résultats ont été obtenus avec des lactames pouvant être introduits sur la 6-bromoimidazo[1,2-a]pyridine. Le 1,2-dihydro-5-imidazo [1,2-a]pyridine-6-yl-6-méthyl-2-oxo-3-pyridinecarbonitrile hydrochlorhydrate 6 a été synthétisé en 5 étapes à partir de 6-bromoimidazo[1,2-a] pyridine en utilisant [2-14 C] la cyanoacétatide comme source du radiomarquage.

Solubilité
légèrement soluble dans l’eau.

Notes
Incompatible avec des agents oxydants forts. Entreposez le produit à température ambiante.

Identifiants chimiques

CAS 6188-23-4
Formule moléculaire C7H5BrN2
Poids moléculaire (g/mol) 197.035
Numéro MDL MFCD06496200
Clé InChI FXPMFQUOGYGTAM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 6-bromoimidazo 1,2-a pyridine, 6-bromoh-imidazo 1,2-a pyridine, 6-bromo-imidazo 1,2-a pyridine, imidazo 1,2-a pyridine, 6-bromo, buttpark 154\50-43, pubchem14736, acmc-209mx4, 6-bromo-4-hydroimidazo 1,2-a pyridine
PubChem CID 2795547
Nom de l’IUPAC 6-bromoimidazo[1,2-a]pyridine
SOURIRES C1=CC2=NC=CN2C=C1Br

Spécifications

Nom ou substance chimique 6-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine
Point de fusion 78 °C à 80 °C
Quantité 5 g
Renseignements sur la solubilité légèrement soluble dans l’eau.
Poids de formule 197.03
Pourcentage de pureté 98%
Hazard Category H302-H315-H319-H335
Hazard Statement GHS H Statement
H301-H315-H319-H335
Toxic if swallowed.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
Precautionary Statement P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
TSCA Non
Recommended Storage Température ambiante

RUO – Usage réservé à la recherche