missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

6-Bromo-7-fluoro-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine, 96%, Thermo Scientific Chemicals

Numéro de catalogue. AAH62259MD
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AAH62259MD 250 mg
AAH6225903 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. AAH62259MD Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur H62259MD
Obtenez jusqu’à 1,800 $ en produits chimiques
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

CAS: 1160102-28-2 | Molecular Formula: C8H7BrFNO | Molecular Weight: 232.05 g/mol

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Identifiants chimiques

CAS 1160102-28-2
Formule moléculaire C8H7BrFNO
Poids moléculaire (g/mol) 232.05
Numéro MDL MFCD20441785
Clé InChI CTMRDIDZVAZIRX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 6-bromo-7-fluoro-3,4-dihydro-2h-benzo b 1,4 oxazine, acmc-2099rp
PubChem CID 56776541
Nom de l’IUPAC 6-bromo-7-fluoro-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine
SOURIRES FC1=C(Br)C=C2NCCOC2=C1

Spécifications

Nom ou substance chimique 6-Bromo-7-fluoro-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine
Quantité 250 mg
Poids de formule 232.05
Pourcentage de pureté 96%
Forme physique Solide
Hazard Category H315-H319-H335
Precautionary Statement P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
TSCA Non
Recommended Storage Température ambiante

RUO – Usage réservé à la recherche