missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
6-Aminopyridine-2-acides carboxyliques, 95%
Description
C’est une matière première importante pour la synthèse organique, les champs agricoles et les produits colorants.
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
C’est une matière première importante dans la synthèse organique, les champs agricoles et les produits de teinture.
Solubilité
Soluble dans de l’eau chaude.
Notes
Conserver dans un endroit frais et sec. Évitez les agents oxydants.
C’est une matière première importante dans la synthèse organique, les champs agricoles et les produits de teinture.
Solubilité
Soluble dans de l’eau chaude.
Notes
Conserver dans un endroit frais et sec. Évitez les agents oxydants.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 6-Aminopyridine-2-carboxylic acid |
| Point de fusion | ∽295 °C (décomposition) |
| Odeur | Inodore |
| Quantité | 10 g |
| Renseignements sur la solubilité | Soluble dans de l’eau chaude. |
| Poids de formule | 138.13 |
| Pourcentage de pureté | 95% |
Sécurité et manipulation
| Hazard Category | H315-H319-H335 |
| Hazard Statement | GHS H Statement H315-H319-H335 Causes skin irritation. Causes serious eye irritation. May cause respiratory irritation. |
| Precautionary Statement | P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c |
| Recommended Storage | Température ambiante |
RUO – Usage réservé à la recherche