missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

6-Amino-3-bromo-2-méthylpyridine 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. A18895G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
A18895G 5 g
A18891G 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. A18895G Fournisseur TCI America Code fournisseur A18895G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

CAS: 42753-71-9 | C6H8BrN2 | 188.05 g/mol

Identifiants chimiques

CAS 42753-71-9
Formule moléculaire C6H8BrN2
Poids moléculaire (g/mol) 188.05
Numéro MDL MFCD00068230
Clé InChI SEOZHXRTVJPQPZ-UHFFFAOYSA-O
Synonyme 2-amino-5-bromo-6-methylpyridine, 6-amino-3-bromo-2-methylpyridine, 6-amino-3-bromo-2-picoline, 5-bromo-6-methyl-2-pyridinamine, 2-amino-5-bromo-6-picoline, 2-pyridinamine, 5-bromo-6-methyl, 5-bromo-6-methyl-pyridin-2-ylamine, 5-bromo-6-methyl-pyridin-2-amine, 5-bromo-6-methyl-2-pyridylamine, 5-bromo-6-methylpyridin-2-ylamine
PubChem CID 170678
Nom de l’IUPAC 6-amino-3-bromo-2-méthylpyridine-1-ium
SOURIRES CC1=[NH+]C(N)=CC=C1Br

Spécifications

Nom ou substance chimique 6-Amino-3-bromo-2-methylpyridine
Point de fusion 83 °C
Quantité 5 g
Poids de formule 187.04
Pourcentage de pureté ≥98,0% (GC,T)
Forme physique Poudre cristalline