missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Acide 6-Amino-1-naphtalènesulfonique 97,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. A0347500G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
A0347500G 500 g
A034725G 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. A0347500G Fournisseur TCI America Code fournisseur A0347500G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 81-05-0
Formule moléculaire C10H9NO3S
Poids moléculaire (g/mol) 223.25
Numéro MDL MFCD00035724
Clé InChI YUNBHHWDQDGWHC-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 66470
Nom de l’IUPAC 6-aminonaphtalène-1-acide sulfonique
SOURIRES NC1=CC=C2C(C=CC=C2S(O)(=O)=O)=C1

Spécifications

Nom ou substance chimique 6-Amino-1-naphthalenesulfonic Acid
Couleur Rouge-Blanc
Quantité 500 g
Synonyme Dahl′s Acid, 2-Naphthylamine-5-sulfonic Acid
Poids de formule 223.25
Pourcentage de pureté ≥97,0% (HPLC,T)
Forme physique Poudre cristalline
EINECSNumber (4)-0493
TSCA Non