missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

6,6-Diméthyl-5,7-dioxaspiro[2,5]octane-4,8-dione, 99%, Thermo Scientific Chemicals

Numéro de catalogue. AAL1557106
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AAL1557106 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. AAL1557106 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur L1557106
Obtenez jusqu’à 1,800 $ en produits chimiques
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

CAS: 5617-70-9 | Molecular Formula: C8H10O4 | Molecular Weight: 170.16 g/mol

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Identifiants chimiques

CAS 5617-70-9
Formule moléculaire C8H10O4
Poids moléculaire (g/mol) 170.16
Numéro MDL MFCD00042796
Clé InChI AXJVPXNVESYGDT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 6,6-dimethyl-5,7-dioxaspiro 2.5 octane-4,8-dione, cycl-isopropylidene cyclopropane-1,1-dicarboxylate, 5,7-dioxaspiro 2.5 octane-4,8-dione, 6,6-dimethyl, 5,7-dioxaspiro 2.5 octane-4,8-dione,6,6-dimethyl, 6,6-dimethyl-5,7-dioxaspiro 2,5 octane-4,8-dione, acmc-1az6b, isopropylidene cyclopropane-1,1-dicarboxylate, cyclic isopropylidene 1,1-cyclopropanedicarboxylate
PubChem CID 79720
Nom de l’IUPAC 6,6-diméthyl-5,7-dioxaspiro[2,5]octane-4,8-dione
SOURIRES CC1(C)OC(=O)C2(CC2)C(=O)O1

Spécifications

Nom ou substance chimique 6,6-Dimethyl-5,7-dioxaspiro[2.5]octane-4,8-dione
Point de fusion 63 °C à 66 °C
Quantité 5 g
Beilstein 1241835
Poids de formule 170.17
Pourcentage de pureté 99%
EINECSNumber 227-044-5
TSCA Non
Recommended Storage Température ambiante

RUO – Usage réservé à la recherche