missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
(5R,6S)-(-)-4-Boc-5,6-diphényle-2-morpholinone, 98%
Description
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | (5R,6S)-(-)-4-Boc-5,6-diphenyl-2-morpholinone |
| Point de fusion | 206 °C (décomposition) |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 353.41 |
| Pourcentage de pureté | 98% |
| Forme physique | Solide |
Sécurité et manipulation
| Hazard Category | H315-H319-H335 |
| Precautionary Statement | P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c |
| TSCA | Non |
| missing translation for 'storageNote' | 2° à 8 °C |
| Recommended Storage | Conserver au froid |
RUO – Usage réservé à la recherche