missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Agilent BioTek Laveur de microplaques 50 TS
GREENER_CHOICE

Numéro de catalogue. BT50TS8V
Modifier l'affichage
Click to view available options
Modèle:
50TS12
50TS12V
50TS16
50TS16V
50TS8
50TS8F
50TS8M
50TS8MF
50TS8MV
50TS8V
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Modèle
BT50TS8V 50TS8V
BT50TS8 50TS8
BT50TS8F 50TS8F
BT50TS8M 50TS8M
BT50TS8MF 50TS8MF
BT50TS8MV 50TS8MV
BT50TS12 50TS12
BT50TS12V 50TS12V
BT50TS16 50TS16
BT50TS16V 50TS16V
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Numéro de catalogue. BT50TS8V Fournisseur Agilent BioTek Code fournisseur 50TS8VSN

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Le laveur BioTek 50 TS offre une excellente performance de lavage en microplaques. Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.

Le laveur BioTek 50 TS offre une excellente performance de lavage en microplaques. Idéal comme laveur de plaques ELISA, le système est aussi bien adapté au lavage des dosages cellulaires. Le 50 TS peut également traiter des protocoles de billes biomagnétiques ou en polystyrène et des protocoles de filtration sous vide

L’écran tactile couleur offre une interface visuelle qui rend la création de protocoles rapide et intuitive. Lorsqu’il est utilisé avec le lecteur d’absorption 800 TS ou un autre système de détection, le 50 TS offre commodité et des résultats de haute qualité pour vos flux de travail de lavage de plaques en laboratoire.

Warranty

12 mois

Spécifications

Certifications/Conformité Marquage CE et TUV. Conformes aux directives RoHS.
Raccordements USB (1)
Bouteilles Facultatif (2 ou 4 L)
Type de plaques Microplaques de 24, 96, 384 puits (96 et 384 puits : plaques standard et à profil bas, à fond plein et filtré (en option), plaques à 24 puits avec répartiteur à 4 puits)
Durée de trempage Programmable en minutes et en secondes, jusqu’à 30 minutes.
Catégorie Laveur de microplaques
Poids (métrique) 9.8 kg
Cycles de lavage 1 à 10
Volume de lavage 25 à 3 000 μL/puits
Affichage 4,3 po Écran LCD Color Touch
Débit 150 à 1 000 μL/puits/seconde. (selon le répartiteur)
Type de fourniture de liquide Un système d’entraînement à seringue à déplacement positif
Modèle 50TS8V
Comprend Plaque à 96 puits uniquement; Commutation de tampons
Interface d’automatisation 4,3 po Écran LCD couleur tactile
Poids (impériale) 22 lb.
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats