missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

5-(Trifluorométhoxy)isatine 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. T27745G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
T27745G 5 g
T27741G 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. T27745G Fournisseur TCI America Code fournisseur T27745G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 169037-23-4
Formule moléculaire C9H4F3NO3
Poids moléculaire (g/mol) 231.13
Numéro MDL MFCD00192524
Clé InChI XHAJMVPMNOBILF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-trifluoromethoxy isatin, 5-trifluoromethoxy indoline-2,3-dione, 5-trifluoromethoxy-1h-indole-2,3-dione, 5-trifluoromethoxyisatin, 1h-indole-2,3-dione, 5-trifluoromethoxy, 5-trifluoromethoxy-2,3-indolinedione, buttpark 34\07-90, acmc-209dz9, d0zr2t
PubChem CID 2732752
Nom de l’IUPAC 5-(trifluoromethoxy)-1H-indole-2,3-dione
SOURIRES C1=CC2=C(C=C1OC(F)(F)F)C(=O)C(=O)N2

Spécifications

Nom ou substance chimique 5-(Trifluoromethoxy)isatin
Point de fusion 171 °C
Quantité 5 g
Poids de formule 231.13
Pourcentage de pureté ≥98,0% (GC,T)
Forme physique Poudre cristalline