missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific Chemicals 5-Acide sulfosalicylique dihydraté, 99+%
Description
Ce produit de marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie du portefeuille Acros Organics. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit/article (SKU) original d’Acros Organics n’a pas changé dans le cadre de la transition vers la marque Thermo Scientific Chemicals.
Indicateur
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 5-Sulfosalicylic acid dihydrate |
| Nom Remarque | P.A. |
| CAS | 5965-83-3, 97-05-2 |
| CAS % minimum | 99.0 |
| CAS % maximal | 100.0 |
| Point de fusion | 106,0 °C à 110,0 °C |
| Couleur | Blanc |
| Spectre infrarouge | Authentique |
| Fourchette de pourcentages d’essai | 99+% |
| Emballage | Bouteille en plastique |
| Afficher plus de résultats |
RUO – Usage réservé à la recherche