missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

5-Quinolinol 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. Q00595G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
Q00595G 5 g
Q00591G 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. Q00595G Fournisseur TCI America Code fournisseur Q00595G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 578-67-6
Formule moléculaire C9H7NO
Poids moléculaire (g/mol) 145.161
Numéro MDL MFCD00006792
Clé InChI GVNQVWJYDXOLST-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-hydroxyquinoline, quinolin-5-ol, 5-quinolinol, 5-chinolinol, ccris 4330, gyesayhwismzok-uhfffaoysa-n, 5-hydroxyquinoline 5-quinolinol, quinolin-5-one, 5-hyroxyquinoline, 5-hydroxy quinoline
PubChem CID 11360
Nom de l’IUPAC 1H-quinoline-5-1
SOURIRES C1=CC(=O)C2=CC=CNC2=C1

Spécifications

Nom ou substance chimique 5-Quinolinol
Quantité 5 g
Poids de formule 145.16
Pourcentage de pureté ≥98,0% (GC,T)
Forme physique Poudre cristalline
RTECSNumber VC4100000
TSCA Non