missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

5% de palladium sur poudre de charbon activé, non réduit, eau humide, 27 microns, BASF catalyseur, Spectrum™ chimique

Numéro de catalogue. 18607926
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
18607926 100 g
18607924 5 g
18607925 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. 18607926 Fournisseur Spectrum Chemical Mfg Cor Code fournisseur SP102100G
Obtenez jusqu’à 500 $ en produits chimiques avec votre achat
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

CAS: 7440-05-3 | Pd | 106.42 g/mol

Identifiants chimiques

CAS 7440-05-3
Formule moléculaire Pd
Poids moléculaire (g/mol) 106.42
Numéro MDL MFCD00011167 MFCD03457879 MFCD03427452 MFCD03613602 MFCD03613603 MFCD03613604 MFCD03613605 MFCD06798745
Clé InChI KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
Nom de l’IUPAC Palladium
SOURIRES [Pd]

Spécifications

Nom ou substance chimique 5% Palladium on Activated Carbon Powder, Unreduced, Water Wet, 27 μ, BASF Catalyst
Forme physique Powder or Liquid
Quantité 100 g
Niveau Not Available
Emballage Amber Glass Bottle

ATTENTION : Pour usage manufacturier ou en laboratoire seulement. Pas pour l’usage de nourriture ou de médicaments. Lisez et comprenez l’étiquette et la fiche de données de sécurité (FDS) avant utilisation.