missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
5-Nitroindole, 99%
Description
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 5-Nitroindole |
| Point de fusion | 139 °C à 143 °C |
| Quantité | 25 g |
| Beilstein | 383777 |
| Poids de formule | 162.15 |
| Pourcentage de pureté | 99% |
Sécurité et manipulation
| Hazard Category | H302-H319-H340 |
| Hazard Statement | GHS H Statement H341 Suspected of causing genetic defects. |
| Precautionary Statement | P201-P202-P264b-P270-P280i-P281-P301+P312-P305+P351+P338-P308+P313-P330-P501c |
| EINECSNumber | 228-153-0 |
| RTECSNumber | NM1168200 |
| TSCA | Non |
| Recommended Storage | Température ambiante |
RUO – Usage réservé à la recherche