missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

5-(morpholinomethyl)isoxazole-3-carbaldehyde, Thermo Scientific™

Numéro de catalogue. CC70804CB
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250mg
1g
Emballage:
Amber Glass Bottle
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité Emballage
CC70804CB 250mg Amber Glass Bottle
CC70804DA 1g Amber Glass Bottle
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. CC70804CB Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur CC70804CB

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 893749-85-4
Formule moléculaire C9H12N2O3
Poids moléculaire (g/mol) 196.206
Clé InChI AGLGFPIEVWZSLU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-morpholinomethyl isoxazole-3-carbaldehyde, 5-morpholin-4-ylmethyl-1,2-oxazole-3-carbaldehyde, 5-morpholin-4-ylmethyl isoxazole-3-carbaldehyde, 5-morpholin-4-yl methyl-1,2-oxazole-3-carbaldehyde
PubChem CID 20099059
Nom de l’IUPAC 5-(morpholin-4-ylmethyl)-1,2-oxazole-3-carbaldehyde
SOURIRES C1COCCN1CC2=CC(=NO2)C=O

Spécifications

Nom ou substance chimique 5-(morpholinomethyl)isoxazole-3-carbaldehyde
Emballage Amber Glass Bottle
Quantité 250mg
Poids de formule 196.21
Pourcentage de pureté 97%
Hazard Category GHS Signal Word: Danger