missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

5-methyl-1-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1H-1,2,3-triazole-4-carboxylic acid, Thermo Scientific™

Numéro de catalogue. CD04550DE
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250mg
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
CD04550DE 5g
CD04550CB 250mg
CD04550DA 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. CD04550DE Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur CD04550DE

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 499771-21-0
Formule moléculaire C11H8F3N3O2
Poids moléculaire (g/mol) 271.199
Clé InChI IRJLZHQBWAUKGA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-methyl-1-3-trifluoromethyl phenyl-1h-1,2,3-triazole-4-carboxylic acid, 5-methyl-1-3-trifluoromethyl phenyl-1,2,3-triazole-4-carboxylic acid, maybridge1_002663, 5-methyl-1-3-trifluoromethyl phenyl-4-triazolecarboxylic acid, 5-methyl-1-3-trifluoromethyl phenyl triazole-4-carboxylic acid, 5-methyl-1-3-trifluoromethyl phenyl-1h-1,2,3-triazole-4carboxylic acid
PubChem CID 2804089
Nom de l’IUPAC 5-methyl-1-[3-(trifluoromethyl)phenyl]triazole-4-carboxylic acid
SOURIRES CC1=C(N=NN1C2=CC=CC(=C2)C(F)(F)F)C(=O)O

Spécifications

Nom ou substance chimique 5-Methyl-1-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1H-1, 2, 3-triazole-4-carboxylic acid
Fourchette de pourcentages d’essai 97%
Emballage Amber glass bottle
Quantité 5g
Poids de formule 271.2
Pourcentage de pureté 97%
Hazard Category GHS Signal Word: Warning