missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Kit de sonde 5 L DynaDrive™ Bioreactor Version traditionnelle

Numéro de catalogue. F1102759001
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Capacité (métrique)
F1102759001 5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. F1102759001 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur F1102759001

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

DynaDrive Kit traditionnel de sonde bioréacteur. Compatible avec HyPerforma les contrôleurs G3Lab et les supports et conteneurs bioréacteurs de 5 L DynaDrive utilisant des sondes traditionnelles. Permet la surveillance du pH et des DO pour les applications de bioprocédés.

Le Thermo Scientific™ DynaDrive™ kit d’accessoires de sonde traditionnelle 5 L, F110-2759-001, fournit les composants nécessaires pour faire fonctionner un 5 L DynaDrive™ à usage Bioreactor unique utilisant des sondes traditionnelles à pH et oxygène dissous (DO) à usage unique. Conçu pour la compatibilité avec Thermo Scientific™ HyPerforma™ les contrôleurs de bioprocédés G3Lab™ , ce kit soutient les laboratoires qui préfèrent les stratégies de détection traditionnelles pour les applications de bioprocédé en amont.

Le kit comprend le matériel traditionnel de sonde et les connexions système nécessaires pour intégrer des sondes à pH et DO à usage unique dans la configuration du bioréacteur de 5 L DynaDrive . Lorsqu’il est jumelé au réservoir de bioréacteur de 5 L approprié DynaDrive™ et BioProcess Container (BPC) configuré pour des sondes traditionnelles, le kit F110-2759-001 permet une surveillance et un contrôle fiables lors du développement à l’échelle du procédé en banc.

Caractéristiques clés et avantages

  • Permet l’utilisation de sondes standard à usage unique, permettant la continuité avec les stratégies de capteurs de laboratoire existantes (Hamilton OneFerm pH et VisiFerm DO)
  • Conçu pour s’intégrer avec des contrôleurs basés sur G3Lab pour le biotraitement à l’échelle de laboratoire
  • Permet le fonctionnement du système de 5 L DynaDrive sans nettoyage ni autoclavage associés aux bioréacteurs réutilisables
  • Prend en compte des flux de travail évolutifs en amont, compatibles avec DynaDrive les grands systèmes de bioréacteurs à usage unique

Applications typiques

  • Développement et optimisation des procédés en amont
  • Modélisation à l’échelle réduite pour les procédés de type fed-batch ou perfusion
  • Projection des médias et des flux
  • Entraînement des semences et développement du procédé N-1
  • Laboratoires standardisant les flux de travail traditionnels de sonde pH et DO

Détails du produit (faits forts)

  • Type de produit : Kit d’accessoires de sonde traditionnel
  • Taille du bioréacteur compatible : DynaDrive™ 5 L à usage unique Bioreactor
  • Compatibilité du contrôleur : HyPerforma™ Contrôleur de bioprocédé G3Lab™
  • Type de capteur : sondes traditionnelles à pH et DO à usage unique
  • Utilisation : Applications de biotraitement à usage unique à l’échelle du laboratoire

Conçu pour l’écosystème DynaDrive

Le kit d’accessoires F110-2759-001 fait partie de la Thermo Scientific DynaDrive plateforme Single-Use Bioreactor , supportant des flux de travail standardisés et évolutifs en amont pour le développement des procédés.

Spécifications

Capacité (métrique) 5 L