missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

5-Iodocytidine, 99%

Numéro de catalogue. AAJ6469803
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AAJ6469803 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. AAJ6469803 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur J6469803

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

CAS : 1147-23-5 | C9H12IN3O5 | 369,115 g/mol

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Identifiants chimiques

CAS 1147-23-5
Formule moléculaire C9H12IN3O5
Poids moléculaire (g/mol) 369.115
Numéro MDL MFCD00056070
Clé InChI LQQGJDJXUSAEMZ-UAKXSSHOSA-N
Synonyme 5-iodocytidine, 5-iodo-cytidine, iodocytidine, cytidine, 5-iodo, 4-amino-1-2r,3r,4s,5r-3,4-dihydroxy-5-hydroxymethyl tetrahydrofuran-2-yl-5-iodopyrimidin-2 1h-one, 4-amino-1-2r,3r,4s,5r-3,4-dihydroxy-5-hydroxymethyl oxolan-2-yl-5-iodopyrimidin-2-one, 5-i-cytidine, 5-iodo-d-cytidine, pubchem11079, 5-ic
PubChem CID 159359
Nom de l’IUPAC 4-amino-1-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxyméthyl)oxolan-2-yl]-5-iodopyrimidine-2-one
SOURIRES C1=C(C(=NC(=O)N1C2C(C(C(O2)CO)O)O)N)I

Spécifications

Nom ou substance chimique 5-Iodocytidine
Couleur Blanc
Quantité 1 g
Sensibilité Sensible à la lumière
Poids de formule 369.11
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Cristalline ou poudre
TSCA Non
Recommended Storage Conserver au froid

RUO – Usage réservé à la recherche