missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

5-Iodo-2-méthoxypyridine 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. I09255G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
I09255G 5 g
I09251G 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. I09255G Fournisseur TCI America Code fournisseur I09255G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 13472-61-2
Formule moléculaire C6H6INO
Poids moléculaire (g/mol) 235.024
Numéro MDL MFCD07781180
Clé InChI NTXRNCUPGYOZCN-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 23423786
Nom de l’IUPAC 5-iodo-2-méthoxypyridine
SOURIRES COC1=NC=C(C=C1)I

Spécifications

Nom ou substance chimique 5-Iodo-2-methoxypyridine
Point d’ébullition 74 °C
Quantité 5 g
Synonyme 2-methoxy-5-iodopyridine, pyridine, 5-iodo-2-methoxy, pyridine,5-iodo-2-methoxy, pubchem6606, acmc-1c1li, 5-iodanyl-2-methoxy-pyridine
Poids de formule 235.02
Pourcentage de pureté ≥98,0% (GC)
Forme physique Liquide