missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MilliporeSigma™ 5-Hydroxy-L-tryptophane, Dihydrate, Calbiochem™,

Numéro de catalogue. 39969825GM
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
39969825GM 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 39969825GM Fournisseur MilliporeSigma™ Code fournisseur 39969825GM

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

High-purity serotonin precursor, suitable for use in research applications.

Identifiants chimiques

CAS 4350-09-8
Formule moléculaire C11H16N2O5
Poids moléculaire (g/mol) 220.22
Synonyme L-5-HTP

Spécifications

Nom ou substance chimique 5-Hydroxy-L-tryptophan
Couleur Blanc
Emballage Bouteille en verre
Quantité 25 g
Pourcentage de pureté ≥95% (Titration)
Niveau Research
Forme physique Solide